Plaques à puits profonds, 1,2 ml et 2,2 ml
Fournisseur: VWR
VWR®
732-0585EA 57.3 EUR InStock
732-0585
Plaques à puits profonds, 1,2 ml et 2,2 ml
Microplaques Microplaques deepwell
En PP. Ces plaques à parois lisses permettent le pipetage complet de l'échantillon. Elles conviennent à une utilisation automatisée.
  • Étiquetage alphanumérique imprimé des puits
  • Autoclavables
  • Scellables avec des films ou tapis adhésifs
  • Congelables à −90 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité