VWR®, Plaques à puits profonds, 96 puits à fond carré, 2,5 ml
Fournisseur: VWR
VWR®
732-0612EA 48.4 EUR InStock
732-0612
VWR®, Plaques à puits profonds, 96 puits à fond carré, 2,5 ml
Microplaques Microplaques deepwell
En PP. Ces plaques ont une capacité totale de 2,5 ml (2,2 ml avec un tapis de scellage en place), et fonctionnent comme des plaques ou des réservoirs de stockage.
  • Marquage du coin en noir pour en repérer l'orientation
  • Ouvertures latérales facilitant le retrait des tapis ou du film
  • Couvercle amovible incolore, qui se ferme même en présence d'un tapis, est à disposition pour le transport ou le stockage en congélateur
  • Autoclavable et congelable à –90 °C
  • Faible évaporation vérifiée par des tests en laboratoire
Certifications: Conformes aux normes SBS.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité