Plaques de stockage, 1536 puits, MASTERBLOCK®
Fournisseur: Greiner Bio-One
782270_60 782261_60
738-0081EA 3000 EUR InStock
738-0081 737-3532
Plaques de stockage, 1536 puits, MASTERBLOCK®
Microplaques Microplaques deepwell
En PP, sans couvercle. Pour les applications de criblage haut rendement.
  • Biologiquement inertes, résistantes aux solvants courants (notamment DMSO, acétonitrile ou acétone) et thermorésistantes (−196 à +121 °C)
  • Dimensions externes et tolérances uniformes
  • Peuvent être scellées à l'aide de films adhésifs et par thermoscellage
  • Repérage alphanumérique des puits
  • Volume de travail: 3 à 15 µl
Couleur: Naturel
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité