Plaques de filtration, 384 puits, 100 µl, AcroPrep™
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
5076 5077 5078 5079 5081 5080 5084 5085 5073W 5072-N
516-0172EA 908 EUR InStock
516-0172 516-0173 516-0174 516-0175 736-4005 736-4004 516-0176 736-4006 516-0207 516-0170
Plaques de filtration, 384 puits, 100 µl, AcroPrep™
Microplaques Plaques de filtration
Particulièrement adaptées à des procédures de détection et de préparation d'échantillons haut débit. Les plaques de filtration AcroPrep™ sont en PP biologiquement inerte et chimiquement résistant, avec un couvercle en PS transparent. Elles sont disponibles avec diverses configurations de membrane adaptées à différentes applications.
  • Disponibles avec une variété de configurations de membranes, de couleurs de plaque, de volumes de puits et de longueurs de pointe de raccord
  • Construction d'une seule pièce compatible avec les systèmes robotisés, conforme aux normes SBS
  • Plaques superposables, avec ou sans couvercle
  • Interférence entre les puits éliminée car les membranes sont scellées individuellement dans chaque puits, et chaque puits est doté d'un détecteur de liquides
  • Une étiquette à code-barres de série permet d'utiliser des systèmes de suivi automatisés et d'identifier le type de membrane
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité