Plaques, Nunc™ OmniTrays
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
242811 264728
734-0490EA 266 EUR InStock
734-0490 732-2735
Plaques, Nunc™ OmniTrays
Microplaques Microplaques HTS
En PS, stériles, avec couvercle. Utiles pour les grandes quantités de dépistage et les méthodes d'hybridation d'ADN, ces plateaux de 90 ml sont également adaptés aux techniques standard de boîtes de Petri et à la prolifération bactérienne.
  • Compatibles avec des systèmes robotisés
  • Parois solides facilitant la manipulation et l'empilage
  • Peuvent être réfrigérées à –20 °C
Dimensions externes : 128×86 mm
Volume de travail recommandé : 35 ml
Recommended working volume: 35 ml
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité