Inserts de plaques 24 multi-puits Falcon® HTS
Fournisseur: Corning
Falcon®
734-0379EA 512.24 EUR InStock
734-0379 734-0378 734-0383 734-0381 734-0380
Inserts de plaques 24 multi-puits Falcon® HTS
Microplaques Inserts pour plaques de cultures
Le système de plaques à insert 24 multi-puits Falcon® HTS est conçu pour automatiser de nombreux tests cellulaires basés sur des membranes couramment utilisées et permet d'accroitre la productivité et le rendement de ces tests dans le processus de détection de médicaments. Disponible en plusieurs tailles de pores de membrane (1, 3 et 8 µm), les inserts 24 multi-puits ont été utilisés avec succès dans une large gamme d'applications, notamment les études de perméabilité pour la biodisponibilité orale et les études d'absorption (cellules Caco-2), les tests de chimiotaxie, de migration cellulaire et d'invasion.
  • Tous les avantages des inserts de culture cellulaire individuels dans un format facile à automatiser et compatible avec la plupart des équipements de robotique et de manipulation des liquides
  • Permet de manipuler simultanément 24 inserts, l'ensemble des 24 inserts faisant partie d'un dispositif unique compatible avec les plaques et plateaux de chargement 24 puits Falcon®
Pore density: 1 µm insert (pores/cm²): 1,6×10⁶
Pore density: 3 µm insert (pores/cm²): 8,0×10⁵
Pore density: 8 µm insert (pores/cm²): 1,0×10⁵
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité