L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Couvercles pour plaques U96 DeepWell™, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
276000 276002 276003 276005 276011
732-2668EA 202 EUR InStock
732-2668 732-2669 732-2670 732-2672 732-2673
Couvercles pour plaques U96 DeepWell™, Nunc™
Scellés Microplaque Sceaux
En élastomère thermoplastique (TPE), à l'exception des couvercles en silicone pré-fendus. Pour la fermeture des plaques 96 puits, en particulier des plaques U96 DeepWell™ 1,3 ml et 2,0 ml. Les couvercles en TPE sont résistants au DMSO, à l'éthanol et au méthanol. Les couvercles en silicone sont résistants aux solvants mais ne conviennent pas pour du DMSO à 100%.
  • Utilisés pour le stockage des produits chimiques et de composés
  • Assurent une fermeture hermétique avec une tubérosité minimale dans chaque puits
  • Perforables et refermables
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité