Plaques Deep Well et tapis de scellage
Fournisseur: Brand
701350 701354 701352 701346 701355 701340 701342 701353
391-5704EA 120 EUR InStock
391-5704 391-5705 391-0159 391-0158 391-5712 738-1001 738-0189 BRND701353
Plaques Deep Well et tapis de scellage
Microplaques Microplaques deepwell
En PP ou PS, non stérile. Les plaques Deep well sont conçues pour un large éventail d'applications, telles que le criblage haut rendement, les cultures cellulaires et tissulaires, les dilutions en série, le transfert de réactifs et le stockage d'échantillons jusqu'à −80 °C (PP) ou −20 °C (PS). Elles sont fabriquées au format ANSI/SLAS 1 et 4standard et empilables pour un stockage aisé.
  • PP for high chemical resistance, for example, against DMSO, phenol, chloroform
  • Autoclavable at 121 °C (2 bar) acc. DIN EN 285 (PP plates only)
  • Round shape wells allow optimal sample mixing and recovery
  • Alphanumeric coding and cut-away corner simplify sample identification and orientation
  • Can be used with multi channel pipettes and automatic liquid handling systems from all leading manufacturers
  • Free from DNA, DNase and RNase (except low profile plate which is not tested)
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité