Plaques pour PCR, 24, 32 et 48 puits, Axygen®
Fournisseur: Corning
PCR-24-C PCR-32-C PCR-48-C
732-0903EA 18.95 EUR InStock
732-0903 732-0904 732-0905
Plaques pour PCR, 24, 32 et 48 puits, Axygen®
Microplaques Plaques PCR
En PP. Conçues pour s'adapter à des blocs de thermocycleurs de 96 puits.
  • Parois ultra-minces d'une épaisseur uniforme pour accélérer le transfert thermique, ce qui réduit la durée des cycles et améliore la reproductibilité des résultats
  • Certifiées exemptes de Rnase, de DNase et d'endotoxine pour une intégrité optimale des échantillons
These multiwell plates are specifically designed for PCR applications and are ideal for thermal transfer application. Max. RCF 4000 g.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité