Plaques PCR
Fournisseur: Simport Scientific
T323-24N T323-24B T323-24G T323-24R T323-24Y T323-48B T323-48G T323-48N T323-48R T323-48Y T323-96B T323-96G T323-96N T323-96R T323-96Y
211-3346EA 61.1 EUR InStock
211-3346 211-3400 211-3399 211-3398 211-3397 211-3391 211-3390 211-3389 211-3388 211-3387 211-3386 211-3385 211-3379 211-3378 211-3372
Plaques PCR
Microplaques Plaques PCR
En PP. Plaques pour PCR à parois fines compatibles avec les thermocycleurs de 0,2 ml. Les parois internes des tubes sont lisses et présentent une surface inerte qui ne forme pas de liaison avec les enzymes et acides nucléiques.
  • Grille alphanumérique pour une meilleure identification
  • Plaques souples pour une meilleure adaptation des tubes dans le bloc du thermocycleur
  • Les grandes plaques sont facilement découpables en sections de 24, 32 ou 48 tubes, mais, pour plus de commodité, des plaques prédécoupées sont également disponibles dans des formats de 48 tubes (6×8) et 24 tubes (3×8)
  • Le coin inférieur droit de la plaque est coupé pour faciliter l'identification des échantillons
  • Certifiées exemptes de RNase, de DNase et d'ADN humain
Conditionnement: dans des sachets refermables et inviolables de 10 plaques.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité