Microplaques PCR, 96 puits, sans jupe, Thermo-Fast®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Thermo-Fast®
732-4829EA 146 EUR InStock
732-4829 732-4828 731-0276 732-5004 732-5003 732-5008 732-5007 732-5006
Microplaques PCR, 96 puits, sans jupe, Thermo-Fast®
Microplaques Plaques PCR
En PP. Conviennent à tous les blocs de thermocycleurs de 0,2 ml et séquenceurs capillaires ABI PRISM® 310, 3100 et 3700. Disponible en blanc opaque pour procédures basées sur la luminescence.
  • Volume maximum des puits de 0,3 ml lorsqu'ils sont scellés avec des joints adhésifs ou des joints thermiques
  • Angle coupé (H1)
  • Scellables à l'aide de Thermo-Mats™, films adhésifs et feuilles, de joints thermiques ou de barrettes de bouchons plats ou bombés
  • Certifiées exemptes de DNase, de RNase et d'ADN génomique humain
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité