Plaques PCR pour qPCR à 24 et 48 puits
Fournisseur: Brand
781411 781415 781412 781416
731-0014EA 54.3 EUR InStock
731-0014 731-0015 731-0165 731-0166
Plaques PCR pour qPCR à 24 et 48 puits
Microplaques Plaques PCR
Fabriquées dans des conditions salles blanches à partir de matériaux purs de grande qualité et sans additifs, ces plaques pour PCR sont utilisables avec la plupart des thermocycleurs courants.
  • Parois ultra-minces facilitant un transfert de chaleur constant, rapide et précis
  • Intérieur lisse du récipient qui minimise la liaison des enzymes et des acides nucléiques avec les parois
  • Codage alphanumérique en relief et marqué en bleu
  • Rebord surélevé des puits protégeant contre la contamination croisée et assurant une grande étanchéité avec un tapis de scellage adéquat
  • Certifiées exemptes de DNase, de RNase et d'ADN
  • Autoclavable (121 °C)
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité