Plaques pour PCR, 96 et 384 puits
Fournisseur: Greiner Bio-One
785201_60 785290_60 652201_40 652290_100 652270_100 652260_100
731-0039EA 566 EUR InStock
731-0039 731-0040 731-0037 731-3016 GREI652270_100 GREI652260_100
Plaques pour PCR, 96 et 384 puits
Microplaques Plaques PCR
En PP non stérile, sans couvercle. L'utilisation d'un format 96 puits permet d'augmenter les volumes pour les applications de PCR basiques, tandis que le format 384 puits satisfait les projets de criblage haut débit (HTS), tels que le séquençage de génomes complexes.
  • PP ultra-fin pour transfert thermique optimal
  • Disponibles en différents modèles, y compris en plaques 96 puits à demi-jupe et plaques 384 puits à jupe complète avec une encoche, adaptées aux systèmes ABI
  • Codage alphanumérique sur les plaques 384 puits, impression en couleur
  • Exempts de DNase, RNase et d'ADN humain, apyrogènes
Couleur : naturel
Colour: Natural
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité