L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Tapis de scellage en silicone, Axygen®
Fournisseur: Corning
CM-96-EXP CM-96-RD CM-FLAT
732-0672EA 51.9 EUR InStock
732-0672 732-0671 732-0670
Tapis de scellage en silicone, Axygen®
Scellés Microplaque Sceaux
Silicone sealing mats suitable for deep well plates and for thermal cyclers with screw down lids.
  • Prevents sample evaporation and reduces the risk of well-to-well contamination
  • Autoclavable and reusable
  • ImperaMat™ mats have higher chemical resistance
  • Temperature range: −80 to +121 °C
96-well expansion mats have a domed surface to ensure complete coverage of each well.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité