Station de travail et système d'empilement pour microtubes et plaques PCR®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
ABgene®
732-4818EA 144 EUR InStock
732-4818
Station de travail et système d'empilement pour microtubes et plaques PCR®
Portoirs Tube Racks
Holds:
96×0,2 ml V-bottom tubes
96×0,3 ml U-bottom Omnistrips
Thermo-Tube plates
Thermo-Fast® non-skirted 96-well plates
Thermo-Fast® semi-skirted 96-well plates
48×0,5 ml Thermo-Tubes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité