L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Réservoirs robotisés jetables, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
1200-1300 1200-1301 1200-2300 1200-2301
216-4371EA 376 EUR InStock
216-4371 216-4372 216-4373 216-4374
Réservoirs robotisés jetables, Nalgene®
Réservoirs pour réactifs
En PP. Format microplaque standard d'un volume de 300 ml conçu pour accroître l'efficacité des tests.
  • Le fond incliné minimise le volume mort et comprend des baffles pour réduire les éclaboussures
  • La plaque à fond plat répond à de nombreuses exigences dans des environnements manuels et automatisés
  • La version stérile est exempte de RNase, de DNase et de pyrogènes
L×l×h: 86×128×43 mm
L×W×H: 86×128×43 mm
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité