Lames adhésives, SuperFrost® Plus, Menzel Gläser
Fournisseur: Epredia
J1810AMNZ J1820AMNZ J1830AMNZ J1840AMNZ J1800AMNZ J7800AMNZ
630-0950EA 36.6 EUR InStock
630-0950 630-0951 630-0952 630-0954 631-9483 MENZJ7800AMNZ
Lames adhésives, SuperFrost® Plus, Menzel Gläser
Lames Lames adhésives
Les lames Superfrost® Plus fixent les sections de tissus sans besoin de revêtement.
  • Charge positive permanente, lie les coupes de tissus fraîches, fixées ou incrustées
  • Extrémités givrées pour l'étiquetage
  • Fabriqué à partir de feuilles de verre fines et sélectionné pour une qualité uniforme
  • Recuit pour minimiser l'écaillage et la casse
  • Résistant à la corrosion ou à la buée
They eliminate tissue loss during staining, as well as hours of slide preparation by electrostatically attracting frozen tissue sections and cytology preparations, binding them to the slide.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité