L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Lames de microscopie
Fournisseur: VWR Collection
631-1550EA 5.7 EUR InStock
631-1550 631-1551 631-1552 631-1553
VWR®, Lames de microscopie
Lames Lames de microscopes
  • Verre blanc, clair
  • Bords bruts ou biseautés
  • Versions lisse ou dépolie
W×D×H: 76×26×1 mm
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité