VWR® Polysine®, Lames adhésives
Fournisseur: VWR
VWR® Polysine®
631-0107EA 24.3 EUR InStock
631-0107
VWR® Polysine®, Lames adhésives
Lames Lames adhésives
These slides are coated with a permanent adhesive that provides excellent cell and tissue adhesion.
  • Tissue section thickness of 2 to 5 µm
  • 90° ground edges and colour-frosted end for labelling
  • Adhesion superior to glue-, protein- or silane-treated slides
Recommended for molecular biology techniques and cytocentrifuged preparations to reduce tissue loss during prolonged DNA hybridisation and immunocytochemistry.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité