Etiquettes pour lames de microscopie
Fournisseur: PRECISION DYNAMICS
MSS-78 MST-78 MRS-78 MRSC-78 MSSC-78 MSSC-38
630-1837EA 35.2 EUR InStock
630-1837 631-9498 631-9499 630-1835 630-1839 630-1838
Etiquettes pour lames de microscopie
Étiquettes
These thin labels are suitable for use with microscopy slides.
  • Permanent adhesive
  • No curling or detaching
Some models can be customised: Imprint can be on the top or bottom of the label
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité