Chambres de culture, Nunc™ Lab-Tek™ II CC2
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
154852 154917 154941 154739
734-2052EA 474 EUR InStock
734-2052 734-2053 734-2054 734-2051
Chambres de culture, Nunc™ Lab-Tek™ II CC2
Lames Chambres de culture
Lames borosilicaté, chambre de culture en PS, stériles.
  • Surface de croissance stable sans réfrigération
  • Surface d'écriture dépolie bleu clair pour une identification claire
  • Séparateur de lames (utilisé pour retirer la chambre de la lame) inclus dans chaque paquet
Chambres de culture avec surface de croissance modifiée chimiquement sur lames en verre qui imitent la polylysine, afin d'offrir d'excellents sites de liaison pour les cellules délicates telles que les neurones.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité