VWR® Lamelles couvre-objet, carrées
Fournisseur: VWR Collection
631-0124EA 34.1 EUR InStock
631-0124 631-0121 631-0125 631-0120 631-0126 631-0127 631-0879
VWR® Lamelles couvre-objet, carrées
Lamelles couvre-objet
Made of pure white Hydrolytic Class 1 glass.
  • Sans bulles, ni imperfections
  • Nettoyées et polies
  • Verre blanc pur de classe hydrolytique 1
Conditionnement: Boîte en plastique avec couvercle articulé.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité