Pochettes d'expédition pour lames
Fournisseur: KARTELL
925 923 924
631-9145EA 35.7 EUR InStock
631-9145 631-9160 631-9161
Pochettes d'expédition pour lames
Boîtes d'expédition pour lames
Ces boîtes sont adaptées au transport sécurisé des lames de microscopie cytologique et géologique.
  • Compartiment séparé avec rails de guidage et espacement pour chaque lame
  • Fermeture étanche
  • Légères et plates
W×D×H: 50×100×6 mm (for 1); 67×85×6 mm (for 2); 84×100×6 mm (for 3)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité