Mop pour salle blanche, MicroMop™
Fournisseur: MICRONOVA
CRM-2 CRM-66 MHC-1
129-0506EA 178 EUR InStock
129-0506 129-0234 MICRMHC-1
Mop pour salle blanche, MicroMop™
Serpillières
Les MicroMop™ permettent un nettoyage rapide et efficace de surfaces importantes. Utilisables dans l'électronique, le secteur pharmaceutique et les applications biotech. Tous les mops (franges) peuvent être fixés sur des manches universels en acier grâce à un adaptateur orange. Pour les applications en environnement propre moins strict, vous pouvez choisir un manche en fibre de verre/polypropylène tout en commandant l'adaptateur pour fixer le mop.
  • Faible relarguage, les mops en PVA assurent un nettoyage rapide et idéal des surfaces dans les applications high-tech. Nettoyage des mops possible
Informations de commande: Tous les composants doivent être commandés séparément
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité