Mops pour salles blanches, PolyGen™
Fournisseur: MICRONOVA
PG9-12 PG9-12IR
129-0167EA 84.5 EUR InStock
129-0167 129-0520
Mops pour salles blanches, PolyGen™
Serpillières
La texture abrasive des franges est particulièrement adaptée au secteur pharmaceutique et biotech. Les mops peuvent être directement adaptées sur les manches en fibre de verre ou grâce à un adaptateur pour les manches universels.
  • S'utilisent secs ou avec des désinfectants pour le nettoyage de grandes surfaces
  • Tissage en épis
  • Franges en polyester à faible relarguage
  • Réutilisables, lavables et autoclavables
Informations de commande: Tous les composants doivent être commandés séparément
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité