Système chariot pour deux seaux, Slim T™
Fournisseur: MICRONOVA
C-7 C-7WH
129-0063EA 1720 EUR InStock
129-0063 141-0999
Système chariot pour deux seaux, Slim T™
Serpillières
Système chariot à deux seaux de 22,7 l en PP montés sur un châssis en acier inoxydable.
  • L'ensemble du système est autoclavable, même les seaux (modèle C-7WH uniquement)
  • Grâce aux seaux de 483 mm de large, le chariot peut être utilisé avec une variété de têtes de balai
  • Maniabilité excellente grâce aux roues qui pivotent sur 360°
  • Essoreuse Slim T™ en acier inoxydable en option pour l'essorage des balais SlimLine, T-Mop et autres balais plats
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité