Systèmes de nettoyage Mops, Edgeless®
Fournisseur: CONTEC
EL-MOP EL-MOPIR 2646F
115-0174EA 49.7 EUR InStock
115-0174 CONTEL-MOPIR CONT2646F
Systèmes de nettoyage Mops, Edgeless®
Serpillières
Têtes de balai pour nettoyer à l'eau dans les environnements contrôlés et les salles propres et éliminer efficacement les excès de liquide. Idéales pour une utilisation dans les environnements stériles, ces têtes de balai à franges sont fabriquées à partir d'un matériau 100% polyester tissé en tube continu bouclé et transformé en bandes très absorbantes.
  • Mop heads are free from any cellulose contaminants
  • Stainless bucket, downpress wringer and insert maximise wringing pressure and effectiveness
  • All system components and buckets are compatible with gamma, ETO, and autoclave sterilisation
Mop heads are laundered and packaged in a ISO Class 4 (FED-STD-209E Class 10/M2.5) cleanroom.
Informations de commande: All mop system components must be ordered separately. Plastic bucket systems include cart, buckets, wringer, and casters. Stainless steel bucket systems include trolley, buckets, wringer, and casters.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité