VWR®, Manchettes rigides pour rodages standard
Fournisseur: VWR Collection
201-0039EA 81.3 EUR InStock
201-0039 201-0040 201-0041 201-0042 201-0043 201-0044 201-0045 201-0046 201-0048
VWR®, Manchettes rigides pour rodages standard
Manchons et raccords pour joints NS Manchettes pour rodage de raccordement
En PTFE, avec poignée.
  • Très bonne résistance chimique
  • Étanches aux gaz, liquides et vide
  • Thermorésistance de −200 à +280 °C
Adaptés aux cônes rodés standard. Construction robuste avec poignée saillantes permettant aux manchettes de se détacher facilement. Avec joints d'étanchéité à l'extérieur du rodage femelle, ce qui permet d'éviter le grippage des joints rodés et d'offrir une très bonne étanchéité. Raccord exempt de graisse ; aucun résidu de graisse pour contaminer l'échantillon.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité