L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anneaux de scellage pour joints coniques rodés en verre
Fournisseur: GLINDEMANN DIETER
K10 K14
201-6252EA 55.8 EUR InStock
201-6252 201-6256
Anneaux de scellage pour joints coniques rodés en verre
Scellés Bagues d'étanchéité
En PTFE blanc.
  • Joints hermétiques chimiques pour vide élevé, sans graisse
  • Utilisables à des températures allant jusqu'à 300 °C
  • Peuvent être combinés à tout type de pinces pour rodage
Ces anneaux de scellage élastiqués adhèrent au joint conique rodé sans encoche et scellent le joint à la manière d'un bouchon à vis.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité