Cartes FTA®, Whatman™
Fournisseur: QIAGEN
WB120205 WB120210 WB120211 WB120206 WB120055 WB120056 WB120208 WB120355 WB120356 WB120065 WB120305 WB120306 WB120310 WB120311
512-1079EA 639 EUR InStock
512-1079 730-1359 512-1082 730-1361 512-1077 512-1078 730-1358 730-1360 730-1362 730-1414 512-1160 512-1161 512-1162 512-1163
Cartes FTA®, Whatman™
Systèmes de stockage des acides nucléiques
For the collection, transport, archiving and isolation of nucleic acids at room temperature. FTA® Cards contain chemicals that lyse cells, denature proteins and protect nucleic acids from nucleases, oxidation and UV damage. The cards rapidly inactivate organisms, including blood-borne pathogens, and prevent the growth of bacteria and other microorganisms. FTA® Cards are available in a variety of configurations. Applications include forensics, transgenics, transfusion medicine, plasmid screening, drug discovery and genomics.
  • Nucleic acids are captured, immobilised, and stabilised for storage, all in one easy step
  • Captured nucleic acid is ready for downstream applications in less than 30 minutes
  • Different card options to support manual or automated processing for fast and efficient sampling
  • Nucleic acids collected on FTA® Cards remain stable for years at room temperature
  • Indicating FTA® Cards change colour upon sample application to facilitate handling of colourless samples
Whatman FTA® technology has the ability to lyse cells on contact, denature proteins, and protect DNA from degradation. FTA® chemistry contains chemical denaturants and a free radical scavenger. With FTA®, the DNA remains tightly bound while proteins and inhibitors are washed from the matrix. There are three options for DNA analysis with FTA cards: direct amplification, standard amplification with rinsing ('punch-in' method), and extraction of DNA from the card.
Carte classique FTA®: quatre zones d'échantillonnage pour appliquer un maximum de 500 µl de sang au total ou de 100 µl d'homogénat végétal par carte. Possibilité d'utilisations multiples d'un même échantillon ou de collecte d'échantillons animaux ou végétaux multiples sur une seule carte.
Mini carte FTA®: deux zones d'échantillonnage pour appliquer un maximum de 250 µl de sang total ou de 50 µl d'homogénat végétal par carte. Convient à des protocoles nécessitant différents emplacements pour le test et la conservation des échantillons.
Micro carte FTA®: une zone d'échantillonnage pour appliquer un maximum de 125 µl de sang total ou de 25 µl d'homogénat végétal par carte. Recommandée lors de l'utilisation d'un seul échantillon.
Carte gène FTA®: entourée d'un cadre rigide. Trois zones d'échantillonnage pour appliquer un maximum de 225 µl de sang total ou de 30 µl d'homogénat végétal par carte. Utilisation dans de nombreux systèmes de distribution automatique / pipetage avec le plateau de transport pour cartes gènes FTA®.
Cartes FTA® avec indicateur coloré: identiques aux cartes standard, avec un indicateur passant du rose au blanc lors de l'application de l'échantillon. Recommandées pour une utilisation avec des échantillons incolores, tels que les cellules de la muqueuse buccale ou en culture.
Cartes PlantSaver® FTA® : Avec rabat laminé qui permet d'écraser vigoureusement l'échantillon de plante dans la matrice FTA® sans endommager la carte FTA. Quatre zones d'échantillon par carte.
Indicating FTA® Cards: Same as standard card but with a colour indicator that changes from pink to white when sample is applied. Recommended for use with colourless samples, such as buccal or cultured cells.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité