Bulb pipettes, VOLAC®, (one mark), class AS
Fournisseur: Poulten & Graf
R371/NC/G/5 R371/NC/A/5 R371/NC/B/5 R371/WAC/B/5 R371/WAC/C/5 R371/WAC/D/5 R371/WAC/G/5 R371/WAC/H/5 R371/WAC/J/5 R371/NC/H/5 R371/NC/J/5
612-4855EA 42.8 EUR InStock
612-4855 POULR371/NC/A/5 POULR371/NC/B/5 POULR371/WAC/B/5 POULR371/WAC/C/5 POULR371/WAC/D/5 POULR371/WAC/G/5 POULR371/WAC/H/5 POULR371/WAC/J/5 POULR371/NC/H/5 POULR371/NC/J/5
Bulb pipettes, VOLAC®, (one mark), class AS
Pipettes Pipettes jaugées
Glass.
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Ring mark and inscriptions in amber stain
  • Colour coded, individually numbered
BS 1583 - ISO 648
Certifications: BS 1583 - ISO 648
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité