Pipettes graduées, type 2, classe B, MBL
Fournisseur: SciLabware
PRA800B PRA802B PRA804B PRA806B PRA808B
612-3191EA 17.9 EUR InStock
612-3191 612-3190 612-3189 612-3188 612-3187
Pipettes graduées, type 2, classe B, MBL
Pipettes Pipettes graduées
En verre borosilicaté.
  • Calibrées pour la distribution depuis n'importe quelle graduation depuis zéro
  • Graduations permanentes de couleur ambre
BS 700, ISO 835
Certifications: BS 700, ISO 835
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité