Pipettes graduées, type 3, classe B, Volac®
Fournisseur: Poulten & Graf
R400/A/5 R400/C/5 R400/D/5 R400/E/5
612-1606EA 18 EUR InStock
612-1606 612-1608 612-1609 612-1612
Pipettes graduées, type 3, classe B, Volac®
Pipettes Pipettes graduées
En verre; zéro en haut, capacité en sortie.
  • Inscriptions ambres
  • Formats de 5 ml et plus resserrés afin de placer des bouchons en coton
  • Code couleur
Certifications: BS 700
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité