Capillaires pour microhématocrite
Fournisseur: Brand
749311 749321
521-9100EA 34.1 EUR InStock
521-9100 521-9102
Capillaires pour microhématocrite
Pipettes Capillaires pour hématocrites
Sans repère d'étalonnage. Pour une utilisation dans des centrifugeuses pour hématocrite.
  • Héparinés ou non-héparinés
  • Avec code couleur
Type A : héparinés avec de l'héparine sodique sur la surface interne, code couleur rouge, pour sang capillaire.
Type B : non héparinés, code couleur bleu, pour utilisation avec sang veineux hépariné.
Épaisseur paroi : 0,2 mm
According to DIN ISO 12772 and BS 4316 - 68.
CE marked according to IVD-Directive 98/79 EC
Certifications: Conformes aux normes DIN ISO 12772 et BS 4316 - 68.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité