Capillaires pour hématocrite à usage unique, minicaps
Fournisseur: HIRSCHMANN
9000201 9000203 9000204 9000225 9000299 9000202 9000205 9000210
720-2835EA 111 EUR InStock
720-2835 720-2836 720-2837 612-2649 612-2650 720-2762 612-2447 612-2448
Capillaires pour hématocrite à usage unique, minicaps
Pipettes Capillaires pour hématocrites
Micropipettes capillaires à usage unique et à écoulement total. En verre DURAN®. Justesse (5 µl) ±≤0,5%, CV ±≤1%. Avec numéro de lot sur l'emballage.
  • Remplissage complet des capillaires
  • Conformité certifiée
  • Tube avec bouchon distributeur code-couleur
  • Conditionnement sûr pour une meilleure protection durant le transport
Conditionnement: 100 capillaires minicaps par tube avec bouchon distributeur, conditionnés par 10 tubes avec un accessoire de pipetage.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité