Cire d'obturation pour hématocrites
Fournisseur: Brand
521-9105EA 46.7 EUR InStock
521-9105
Cire d'obturation pour hématocrites
Scellés Composés de scellage
Mastic de plastique sur plaque synthétique.
NOTE: Tenir les capillaires (environ 2/3) près de l'extrémité vide et coller l'extrémité vide dans le ciment avec une légère torsion pour le sceller.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité