Pipeteur, Pipette Pump™ II
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F379111002 F379111010 F379111025
612-0015EA 61.6 EUR InStock
612-0015 612-0016 612-0017
Pipeteur, Pipette Pump™ II
Pipettes Pipeteurs
Remplisseur de pipettes pour pipettes en verre et en plastique jusqu'à 2, 10 ou 25 ml.
  • Insertion facile dans l'orifice du pipeteur qui, grâce à sa conception unique, permet de maintenir les pipettes en toute sécurité
  • Facilement démontable pour être nettoyé
  • Code-couleur
Manipulation simple et efficace à une main des pipettes en verre ou plastique.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité