Ampoules de pression
Fournisseur: DEUTSCH & NEUMANN
4200003 4100003 4200005 4250003
612-9952EA 19.2 EUR InStock
612-9952 612-9953 DENE4200005 DENE4250003
Ampoules de pression
Pipettes Poires pour pipettes
Natural rubber, chloroprene or PVC.
Used for filling automatic burettes, Pellet pattern (ball set with net) or atomisers (bulb).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité