Réservoirs à réactifs, Tip-Tub
Fournisseur: Eppendorf
Tip-Tub
613-4271EA 28.2 EUR InStock
613-4271
Réservoirs à réactifs, Tip-Tub
Réservoirs pour réactifs
En PP blanc. Pour l'absorption de réactifs avec des pipettes multicanaux.
  • Fond en V
  • Autoclavables
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité