Pipettes sérologiques, à écoulement total
Fournisseur: Brand
27109 27107 27113 27115 27112
612-0842EA 10 EUR InStock
612-0842 612-0841 612-0844 612-0845 612-0843
Pipettes sérologiques, à écoulement total
Pipettes Pipettes sérologiques
AR-Glas®.
  • Calibrées en écoulement 'Ex'
  • Graduations et inscriptions de couleur brune ETERNA, traits de subdivision
  • Embout supérieur pour le coton
Ø de pointe: 2 mm pour pipettes de 1 et 2 ml; 3 mm pour pipettes de 5, 10, et 25 ml.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité