Pipettes sérologiques, Sterilin®
Fournisseur: STERILIN
47110 40125
734-0477EA 503 EUR InStock
734-0477 612-3267
Pipettes sérologiques, Sterilin®
Pipettes Pipettes sérologiques
En PS, transparentes, jetables, stériles.
  • Graduations noires pour une lecture optimale, code couleur pour une identification aisée, impression du code produit/numéro de lot et de la date de péremption
  • Graduations négatives pour augmenter la capacité
  • Irradiation aux rayons gamma pour garantir la stérilité; certifiées à la fois non pyrogènes (<0,1 UE/ml) et non-hémolytiques
Informations de commande: certificat spécifique au lot fourni dans chaque cas.
Attention: * Sans adaptateur d'aspiration
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité