Transfer pipettes, fine tip
Fournisseur: ALPHA LABORATORIESCHEMICALS
LW4243 LW4233 LW4060 LW4235 LW4239 LW4238 LW4231 LW4232 LW4061 LW4236 LW4070 LW4697 LW4638 LW4636
612-1738EA 83.9 EUR InStock
612-1738 612-1751 612-1759 612-1771 612-1787 612-1797 612-0005 612-0006 612-0003 ALPCLW4236 ALPCLW4070 ALPCLW4697 ALPCLW4638 ALPCLW4636
Transfer pipettes, fine tip
Pipettes Pipettes Pasteur
En PE-BD de qualité alimentaire, non toxique.
  • Transferts de petits volumes et contrôles minutieux
  • Élimination des surnageants, préparation de lames et chargement de gel
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité