Pasteur pipettes, PE
Fournisseur: ALPHA LABORATORIESCHEMICALS
LW4010 LW4053 LW4114
612-1793EA 58.8 EUR InStock
612-1793 612-3751 612-3752
Pasteur pipettes, PE
Pipettes Pipettes Pasteur
These single-use transfer pipettes are unbreakable, don't require a separate bulb and, as they are manufactured from soft PE plastic, can be recycled. Sterile.
612-3751 for accessing deep vessels such as Winchesters and tissue culture flasks.
612-1793: type C, with graduations at 0,25 ml.
612-3751: type E, without graduations.
612-3752: type D, with graduations at 0,5 ml.
Conditionnement: 20 pipettes/bag.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité