Pasteur pipettes, glass
Fournisseur: DWK Life Sciences
M4150NO250SP4 M4230NO250SP4
612-3813EA 24.1 EUR InStock
612-3813 612-3814
Pasteur pipettes, glass
Pipettes Pipettes Pasteur
Pasteur pipette with a narrow tip. The suction tube is designed for cotton plugging.
Dispensing box with 250 pipettes.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité