Pipettes compte-gouttes
Fournisseur: KARTELL
315 316
612-1778EA 33.7 EUR InStock
612-1778 612-1780
Pipettes compte-gouttes
Pipettes Pipettes Pasteur
En PE, avec graduations
  • Moulées en une seule pièce
  • Réservoir haute capacité pour l'absorption et l'expulsion de liquides
  • Remplacement idéal des pipettes Pasteur traditionnelles en verre et embout en caoutchouc
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité