Pointes à filtre, Solvent Safe™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
5079EB 5479E
612-9621EA 0 EUR InStock
612-9621 612-9643
Pointes à filtre, Solvent Safe™
Pointes de pipettes
Le filtre à charbon Solvent Safe™ protège les pipettes en bloquant les vapeurs corrosives des solvants organiques volatils, et constitue une alternative moins coûteuse aux pipettes à déplacement positif onéreuses
  • The Solvent Safe™ carbon filter protects pipettes from damage by blocking corrosive vapours from volatile organic solvents and is a less costly alternative to expensive positive displacement pipettes
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité