VWR® MultiTray®/MultiBox® plus, Embouts de pipettes
Fournisseur: VWR Collection
612-2914EA 52.5 EUR InStock
612-2914 612-2915 612-2599 612-2913 612-2999
VWR® MultiTray®/MultiBox® plus, Embouts de pipettes
Pointes de pipettes
Embouts rangés dans des MultiTrays®. Compatible avec la plupart des micropipettes, à l’exception de 612-2913 qui est compatible avec les micropipettes Gilson® et Labmate®. MultiBox® plus est une boîte en PP autoclavable avec couvercle anti-poussière, à charnière et coulissant, qui peut être ouvert complètement ou partiellement. MultiBox® est adaptée à une utilisation avec tous les MultiTrays®.
  • Les embouts se calent fermement sur les cônes de micropipettes, possèdent une forme droite permettant une manipulation optimale, et offrent une rétention de liquides minimale
  • MultiBox® plus peut être autoclavé plusieurs fois, mais doit être placé dans un conteneur adapté pour éviter tout contact avec les parois de l’autoclave (conditions de stérilisation : +121 °C, 1,2 bar, max. 30 minutes, avec récipients ouverts)
  • Cinq MultiBox® plus peuvent être empilés au maximum
Informations de commande: Embouts fournis pré-assemblés dans les systèmes MultiTray®.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité