Tip refill system, Axygen®
Fournisseur: Corning
RFL-R RFL-R-1200
732-0958EA 41.3 EUR InStock
732-0958 732-1403
Tip refill system, Axygen®
Pipette Tip Boxes and Racks
The Axygen® Tip Refill System contains durable refill racks that can be easily refilled by hand and are autoclavable.
  • RNase-/DNase-free
  • Non pyrogenic
  • Translucent rack allows tips to be easily seen
  • Colour-coded insert allows for easy identification of tip
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité