Pointes de pipettes, Finntip™ Stepper
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
9404170 9404173 9404180 9404183 9404190 9404193 9404200 9404203 9404210 9404213 9404220 9404223 9404230 9404233
613-2634EA 132 EUR InStock
613-2634 613-2635 613-2636 613-2637 613-2638 613-2639 613-2640 613-2641 613-2642 613-2643 613-2644 613-2645 613-2646 613-2647
Pointes de pipettes, Finntip™ Stepper
Pointes de pipettes
Gamme complète de pointes de seringues à déplacement positif conçue pour la pipette Finnpipette™ Stepper.
  • Conception ergonomique
  • Sept tailles de seringues couvrant une gamme de distribution de volumes allant de 10 µl à 50 ml
  • Adaptées aux applications impliquant des liquides visqueux et corrosifs
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité