Axygen® Automation Tips for PerkinElmer, Zymark® RapidPlate®, Sciclone®
Fournisseur: Corning
ZT-100-R ZT-100-R-S ZT-200-R ZT-200-R-S ZT-205-WB-LR ZT-205-WB-R ZT-205-WBRS ZT-50-R ZTF-100-R-S ZT-50-R-S ZTF-200-R-S ZTF-50-R-S ZT-205-WB-R-S
613-1666EA 376 EUR InStock
613-1666 613-1667 613-1668 613-1669 613-1900 613-1670 613-1671 613-1905 613-1672 613-1906 613-1673 732-1555 AXYGZT-205-WB-R-S
Axygen® Automation Tips for PerkinElmer, Zymark® RapidPlate®, Sciclone®
Pointes de pipettes
En PP transparent
  • Pointes stériles: stérilisation aux rayons gamma
  • Pointes à filtre: filtre en PE empêchant toute contamination de la pipette
  • Exemptes de RNase, de DNase et de pyrogènes
Available options:
- With or without aerosol-resistant filters
- Nonsterile or sterile
- Standard or Axygen® Maxymum Recovery® surface
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité